Learn More
1,2-Bis-(trichlorsilyl)-Ethan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16544354 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16544354 25 g 25 Gramm
16534354 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16544354 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 462030250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2504-64-5
Summenformel C2H4Cl6Si2
Molekulargewicht (g/mol) 296.92
InChI-Schlüssel WDVUXWDZTPZIIE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Trichloro[2-(Trichlorosilyl)ethyl]Silan
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
Schmelzpunkt 24.0°C to 25.0°C
Flammpunkt 65°C
Menge 25 g
Formelmasse 296.94