Learn More
1-(2-Bromethyl)-4-Ethyl-1,4-Dihydro-5H-Tetrazol-5-on, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15447667 5 g 5 Gramm
15437667 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H36528.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 84501-67-7 | C5H9BrN4O | 221.058 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84501-67-7
Summenformel C5H9BrN4O
Molekulargewicht (g/mol) 221.058
MDL-Nummer MFCD16251259
InChI-Schlüssel KQKSCWCKLKLXJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromoethyl-4-ethyl-1,4-dihydro-5h-tetrazol-5-one, 1-2-bromoethyl-4-ethyltetrazol-5-one, 1-2-bromoethyl-4-ethyl-tetrazol-5-one, 1-2-bromoethyl-4-ethyl-1,2,3,4-tetrazol-5-one, 2-4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1h-tetrazol-1-yl ethyl bromide
PubChem CID 3019915
IUPAC-Name 1-(2-Bromethyl)-4-ethyltetrazol-5-on
SMILES CCN1C(=O)N(N=N1)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Bromoethyl)-4-ethyl-1,4-dihydro-5H-tetrazol-5-one
Farbe Farblos
Dichte 1.777 g/mL
Siedepunkt 223°C
Flammpunkt 89°C (192°F)
Brechungsindex 1.507
Menge 5 g
Formelmasse 221.06
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit