Learn More
1-(2-Bromphenyl)piperazin, TRC
Artikelnummer. 30347286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347286 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347286 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB80270510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Bromophenyl)piperazine
CAS 1011-13-8
Summenformel C10 H13 Br N2
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H13BrN2/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
SMILES Brc1ccccc1N2CCNCC2
IUPAC-Name 1-(2-Bromphenyl)piperazin
Molekulargewicht (g/mol) 241.128
Formelmasse 240.026