Learn More
1-(2-Chlor-4-nitrophenyl)-4-methylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15478286
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15478286
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63397.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16154-62-4
Summenformel C11H14ClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 255.702
MDL-Nummer MFCD00030787
InChI-Schlüssel UFFIYCVVTWWGGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloro-4-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-2-chloro-4-nitro-phenyl-4-methyl-piperazine, 1-methyl-4-2-chloro-4-nitrophenyl piperazine, 1-2-chloranyl-4-nitro-phenyl-4-methyl-piperazine
PubChem CID 2837294
SMILES CN1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
Menge 250 mg
Formelmasse 255.7
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest