Learn More
1-(2-Chlor-6-nitrophenyl)-4-methylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15490129
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490129 1 g 1 Gramm
15448306 250 mg 250 Milligramm
15400139 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490129 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63437.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 189761-96-4
Summenformel C11H14ClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 255.702
InChI-Schlüssel SKTYGQGYDUZEPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloro-6-nitrophenyl-4-methylpiperazine, cbmicro_045682, 1-6-chloro-2-nitrophenyl-4-methylpiperazine
PubChem CID 2885663
IUPAC-Name 1-(2-Chlor-6-Nitrophenyl)-4-Methylpiperazin
SMILES CN1CCN(CC1)C2=C(C=CC=C2Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Chloro-6-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
Menge 1 g
Formelmasse 255.7
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest