Learn More
1-(2-Chlorethoxy)butan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2-Chloroethoxy)butane |
| CAS | 10503-96-5 |
| Summenformel | C6 H13 Cl O |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H13ClO/c1-2-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOCCCl |
| IUPAC-Name | 1-(2-Chlorethoxy)butan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 136.62 |
| Formelmasse | 136.065 |