Learn More
1-(2-Chlorphenyl)hydrazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30361123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30361123 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30361123 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37552625G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hyrochloride
CAS 41052-75-9
Summenformel C6H7N2Cl . (HCl)
Menge 25 g
Synonym (2-Chlorophenyl)hydrazine Hyrochloride, (o-Chlorophenyl)hydrazine Hydrochloride, 1-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hydrochloride, N-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H7ClN2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
SMILES Cl.NNc1ccccc1Cl
IUPAC-Name (2-Chlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 179.04
Formelmasse 178.0065