Learn More
1-(2-Chlorphenyl)piperazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30362243
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362243 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362243 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC350685500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 41202-32-8
Summenformel C10 H13 Cl N2 . Cl H
Menge 500 mg
Synonym ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride, oCPP HCl
InChI-Formel InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
SMILES Cl.Clc1ccccc1N2CCNCC2
IUPAC-Name 1-(2-Chlorphenyl)piperazin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 233.14
Formelmasse 232.0534