Learn More
1-(2-Chlorphenyl)piperazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30359868
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30359868 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30359868 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3506855G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 41202-32-8
Summenformel C10 H13 Cl N2 . Cl H
Menge 5 g
Synonym ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride, oCPP HCl
InChI-Formel InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
SMILES Cl.Clc1ccccc1N2CCNCC2
IUPAC-Name 1-(2-Chlorphenyl)piperazin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 233.14
Formelmasse 232.0534