Learn More
1-(2-Chloropyridin-4-yl)Ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10031984
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10031984 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10438803 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10031984
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC53628DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 23794-15-2
Summenformel C7H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 155.581
MDL-Nummer MFCD07699406
InChI-Schlüssel ZJCGPQZERFBGSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloropyridin-4-yl ethanone, 2-chloro-4-acetylpyridine, 4-acetyl-2-chloropyridine, 1-2-chloropyridine-4-yl ethanone, 1-2-chloropyridin-4-yl ethan-1-one, 1-2-chloro-pyridin-4-yl-ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl-1-ethanone, ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl, 1-2-chloro-4-pyridyl ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl ethanone
PubChem CID 13145255
IUPAC-Name 1-(2-Chloropyridin-4-yl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=NC=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Chloropyridin-4-yl)ethanone
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 155.58
Reinheit (%) 97%