Learn More
1-(2-Chloropyridin-4-yl)Ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10438803
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10438803 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10031984 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10438803 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC53628DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 23794-15-2
Summenformel C7H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 155.581
MDL-Nummer MFCD07699406
InChI-Schlüssel ZJCGPQZERFBGSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloropyridin-4-yl ethanone, 2-chloro-4-acetylpyridine, 4-acetyl-2-chloropyridine, 1-2-chloropyridine-4-yl ethanone, 1-2-chloropyridin-4-yl ethan-1-one, 1-2-chloro-pyridin-4-yl-ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl-1-ethanone, ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl, 1-2-chloro-4-pyridyl ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl ethanone
PubChem CID 13145255
IUPAC-Name 1-(2-Chloropyridin-4-yl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=NC=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Chloropyridin-4-yl)ethanone
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 155.58
Reinheit (%) 97%