Learn More
1,2-Cyclohexandion, 98%
Artikelnummer. 10636872 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10636872 10 g Glasflasche 10 Gramm
10385980 50 g Glasflasche 50 Gramm
11974851 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10636872 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 111160100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
CAS: 765-87-7 | C₆H₈O₂| 112,13 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 765-87-7
Summenformel C6H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.13
InChI-Schlüssel OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxocyclohexane, cyclohexanedione, 1,2-cyclohexadione, cyclohexan-1,2-dione, ccris 6296, unii-75c1ovw0fj, 75c1ovw0fj, 1,2-cyclohexanedione,ketone form, dihydrocatechol
PubChem CID 13006
ChEBI CHEBI:41674
IUPAC-Name Cyclohexan-1,2-Dion
SMILES C1CCC(=O)C(=O)C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1, 2-Cyclohexanedione
Schmelzpunkt 35.0°C to 38.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 193.0°C to 195.0°C
Flammpunkt 84°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H8(=O)2
Brechungsindex 1.5180 to 1.5200
Menge 10 g
Beilstein 07,II,526
Fieser 02,93
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and diethyl ether
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2-Cyclohexanedione
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
RUO– Nur für Forschungszwecke