Learn More
1,2-Cyclohexandiondioxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429240
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429240 100 g 100 Gramm
11409240 5 g 5 Gramm
11419240 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429240 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16788.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 492-99-9 | C6H10N2O2 | 142.16 g/mol
1,2-Cyclohexanedione dioxime acts as a chelating ligand forming complexes with many transition metal ions like Co, Fe and Ni. It is used in photometric detection of metal ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Cyclohexandiondioxim dient als Chelatligand und bildet Komplexe mit vielen Übergangsmetallionen wie Co, Fe und Ni. Es wird für den photometrischen Nachweis von Metallionen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 492-99-9
Summenformel C6H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.16
MDL-Nummer MFCD00001663
InChI-Schlüssel CUNNCKOPAWXYDX-KQQUZDAGSA-N
Synonym 1,2-cyclohexanedione dioxime, nioxime, 1z,2z-cyclohexane-1,2-dione dioxime, nioxim, 1,2-cyclohexanedione, dioxime, 1,2-bis hydroxyimino cyclohexane, unii-g1qt7su5a8, cyclohexane-1,2-dione dioxime, 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxime, g1qt7su5a8
PubChem CID 10300
IUPAC-Name N-(2-Nitrosocyclohexen-1-yl)hydroxylamin
SMILES O\N=C1/CCCC/C/1=N\O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Cyclohexanedione dioxime
Schmelzpunkt 181°C to 188°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 1909047
Merck Index 14,6560
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 142.16
Reinheit (%) 97%