Learn More
1,2-Di(p-tolyl)ethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322766
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11322766
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08876.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 538-39-6 | C16H18 | 210.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-39-6
Summenformel C16H18
Molekulargewicht (g/mol) 210.32
MDL-Nummer MFCD00026025
InChI-Schlüssel XCCQFUHBIRHLQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-di p-tolyl ethane, 4,4'-dimethylbibenzyl, 1,2-di-p-tolylethane, unii-ua2zyh96ih, bibenzyl, 4,4'-dimethyl, 1-methyl-4-2-4-methylphenyl ethyl benzene, ua2zyh96ih, 1,2-bis 4-methylphenyl ethane, benzene, 1,1'-1,2-ethanediyl bis 4-methyl
PubChem CID 10854
IUPAC-Name 1-Methyl-4-[2-(4-methylphenyl)ethyl]benzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CCC2=CC=C(C=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Di(p-tolyl)ethane
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Siedepunkt 296°C to 298°C (730 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1909630
Merck Index 14,3380
Formelmasse 210.32
Reinheit (%) 98%