Learn More
1,2-Diacetin (~90 %), TRC
Artikelnummer. 30132776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132776 250 mg 250 Milligramm
17910095 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132776 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD304605250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-62-5
Summenformel C7H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 176.17
Synonym (Hydroxymethyl)ethylene Acetate, 1,2-Diacetylglycerol, 2,3-Diacetin, 2,3-Diacetoxypropan-1-ol, Glycerol 1,2-Diacetate, NSC 2348
IUPAC-Name (2-Acetyloxy-3-Hydroxypropyl) Acetat
SMILES OCC(OC(C)=O)COC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Diacetin
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O5/c1-5(9)11-4-7(3-8)12-6(2)10/h7-8H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 176.0685