Learn More
1,2-Diaminocyclohexan, 99 %, cis-trans-Gemisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10774461 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10774461 1 kg Glasflasche -
10478690 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10774461 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158100010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 694-83-7 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 694-83-7
Summenformel C6H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00001491
InChI-Schlüssel SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-cyclohexanediamine, 1,2-diaminocyclohexane, 1,2-cylohexanediamine, cyclohex-1,2-ylenediamine, 1r,2r---1,2-diamino cyclohexane, dsstox_cid_7301, dsstox_rid_78396, dsstox_gsid_27301, +/--trans-1,2-diaminocyclohexane, cis-1,2-cyclohexandiamine
PubChem CID 4610
IUPAC-Name 1,2-Cyclohexandiamin
SMILES C1CCC(C(C1)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Diaminocyclohexane
Namenshinweis tech., 90%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 2.0°C to 15.0°C
Dichte 0.9300g/mL
Siedepunkt 188.0°C to 192.0°C
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H10(NH2)2
Brechungsindex 1.4860 to 1.4920
Menge 1 kg
Beilstein 13, 1
Relative Dichte 0.93
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
Viskosität 7.2 mPa.s (21°C)
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 99%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit