Learn More
(-)-Carveol, Isomergemisch, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,2-Diaminocyclohexane was used in the synthesis of chiral ruthenium(IV)-oxo complexes & bicyclic pyrazine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,2-Diaminocyclohexan wurde bei der Synthese chiraler Ruthenium(IV)-Oxo-Komplexe und bicyclischer Pyrazinderivate verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Luft, Kohlendioxid.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Diaminocyclohexane |
| Namenshinweis | mixture of isomers |
| Dichte | 0.94 |
| pH | 12 |
| Siedepunkt | 191°C |
| Flammpunkt | 75°C (167°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Brechungsindex | 1.487 |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1,2-Diaminocyclohexane, mixture of isomers
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Cyclohexanediamine
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.