Learn More
1,2-Diaminocyclohexantetraessigsäure-Monohydrat, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
6 x 25 g
6 x 100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
6 Stück
Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Diaminocyclohexantetraessigsäure-Monohydrat |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 6884761 |
| Formelmasse | 364.35 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 98.5 % |