Learn More
1,2-Dianilinethan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026839
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11466296
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23098.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 150-61-8 | C14H16N2 | 212.30 g/mol
1,2-Dianilinoethane can forms crystalline imidazolidines with aldehydes in the presence of AcOH. N-donating ligand. Can be used as a trapping agent for aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Dianilinoethan kann mit Aldehyden in Gegenwart von AcOH kristalline Imidazolidine bilden. N-spendender Ligand. Kann als Bindemittel für Aldehyde verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser 0.072 g/l bei 25 °C.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-61-8
Summenformel C14H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 212.30
MDL-Nummer MFCD00003019
InChI-Schlüssel NOUUUQMKVOUUNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dianilinoethane, n,n'-diphenylethylenediamine, stabilite, n,n'-ethylenedianiline, nodx, n1,n2-diphenylethane-1,2-diamine, sym-diphenylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diphenyl, aniline, n,n'-ethylenedi, n,n'-difenylethylendiamin
PubChem CID 67422
IUPAC-Name N,N'-Diphenylethan-1,2-diamin
SMILES C(CNC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dianilinoethane
Schmelzpunkt 64°C to 68°C
Siedepunkt 228°C (12 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 646740
Merck Index 14,2990
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water 0.072g/L @ 25°C.
Formelmasse 212.3
Reinheit (%) ≥98%