Learn More
1,2-Dibrom-1,1-Dichlorethan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7024325
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11423048
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18768.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-81-0
Summenformel C2H2Br2Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 256.746
MDL-Nummer MFCD00053228
InChI-Schlüssel FIYBYNHDEOSJPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethane, 1,2-dibromo-1,1-dichloro, 1,2-dibromo-2,2-dichloroethane, unii-8d6fn8f1wd, 8d6fn8f1wd, ethane, dibromodichloro, ethane,2-dibromo-1,1-dichloro, 1,2-dibromo-1,1-dichloroethane, 100 microg/ml in methanol
PubChem CID 6401
IUPAC-Name 1,2-Dibrom-1,1-Dichlorethan
SMILES C(C(Cl)(Cl)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dibromo-1,1-dichloroethane
Menge 10 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 256.75
Reinheit (%) 97%