Learn More
1,2-Dibrom-1,1-Dichlorethan, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Dibromo-1,1-dichloroethane |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN2810 |
| Formelmasse | 256.75 |
| Reinheit (%) | 97% |