Learn More
1,2-Dibrom-1,2-Diphenylethan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10245050 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10245050 5 g Glasflasche 5 Gramm
10055733 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245050 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 147950050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5789-30-0
Summenformel C14H12Br2
Molekulargewicht (g/mol) 340.05
MDL-Nummer MFCD00000137
InChI-Schlüssel GKESIQQTGWVOLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dibromo-1,2-diphenylethane, stilbene dibromide, 1,2-dibromo-2-phenylethyl benzene, benzene, 1,1'-1,2-dibromo-1,2-ethanediyl bis, meso-dibromostilbene, benzene, 1,1'-1,2-dibromo-1,2-ethanediyl bis-, r*,s*, alpha,alpha-dibromobibenzyl, bibenzyl,, a,, a'-dibromo, bibenzyl, alpha,alpha'-dibromo, acmc-1ao3z
PubChem CID 93010
IUPAC-Name (1,2-dibrom-2-phenylethyl)benzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Dibromo-1, 2-diphenylethane
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 235°C to 241°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(Br)CH(Br)C6H5
Menge 5 g
Beilstein 05, 602
Formelmasse 340.05
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.