Learn More
1,2-Dibrom-4-(1,2-Dibromoethyl)Cyclohexan, TRC
Artikelnummer. 30137905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137905 10 g 10 Gramm
30137393 1 g 1 Gramm
30004601 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137905 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42533010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3322-93-8
Summenformel C8 H12 Br4
Molekulargewicht (g/mol) 427.8
Synonym 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane, 1-(1,2-Dibromoethyl)-3,4-dibromocyclohexane, 4-(1,2-Dibromoethyl)-1,2-dibromocyclohexane, Citex BCL 462, Saytex BCL 462
IUPAC-Name 1,2-Dibro-4-(1,2-Dibromoethyl)Cyclohexan
SMILES BrCC(Br)C1CCC(Br)C(Br)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H12Br4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h5-8H,1-4H2
Formelmasse 423.7673