Learn More
1,2-Dibrom-4,5-Dimethylbenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8Br2/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,1-2H3 |
| Formelmasse | 261.8993 |