Learn More
1,2-Dibrom-4,5-(methylendioxy)-benzol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11367896
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11367896 50 g 50 Gramm
11357896 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367896 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13109.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5279-32-3
Summenformel C7H4Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 279.92
MDL-Nummer MFCD00094476
InChI-Schlüssel WPYAICCSYGUFTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dibromobenzo d 1,3 dioxole, 1,2-dibromo-4,5-methylenedioxy benzene, 5,6-dibromo-2h-1,3-benzodioxole, 1,2-dibromo-4,5-methylenedioxybenzene, acmc-20ap6l, 1,3-benzodioxole,5,6-dibromo, 5,6-dibromo-benzo-1,3 dioxole, 5,6-bis bromanyl-1,3-benzodioxole, 4,5-dibromo-1,2-methylenedioxybenzene, 4,5-methylenedioxy-1,2-dibromobenzene
PubChem CID 225814
SMILES BrC1=CC2=C(OCO2)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dibromo-4,5-(methylenedioxy)benzene
Schmelzpunkt 83°C to 85°C
Menge 50 g
Beilstein 145633
IUPAC-Name 5,6-Dibrom-1,3-Benzodioxol
Formelmasse 279.93
Reinheit (%) 98%