Learn More
1,2-Dibromo-4-iodobenzene, TRC
Artikelnummer. 30385394
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30385394 100 mg
30373916 250 mg
30379260 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385394 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD448368100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 909072-74-8
Summenformel C6H3Br2I
Molekulargewicht (g/mol) 361.8
SMILES Brc1ccc(I)cc1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dibromo-4-iodobenzene
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H3Br2I/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H
Formelmasse 359.7646