missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Dibromobenzene-d4, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Dibromobenzene-D4 |
| CAS | 1643577-34-7 |
| Summenformel | C6 D4 Br2 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dibromo- (ACI), 5,6-Dibromobenzene-1,2,3,4-d4 (ACI), 1,2-Dibromobenzene-d4, 1,2-Dibromobenzene-D4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H4Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Br)c(Br)c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetradeuteriobenzene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 239.9286 |
| Formelmasse | 237.8931 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur