Learn More
1,2-Dibrombenzol, TRC
Artikelnummer. 30385053
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385053 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385053 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42429050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,2-Dibromobenzene
CAS 583-53-9
Summenformel C6 H4 Br2
Menge 50 g
Synonym Benzene, o-dibromo- (8CI), 1,2-Dibromobenzene, NSC 60643, o-Dibromobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Brc1ccccc1Br
IUPAC-Name 1,2-Dibrombenzol
Molekulargewicht (g/mol) 235.9
Formelmasse 233.868