Learn More
1,2-Dibromethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11974481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11974481
Marke: Thermo Scientific Acros 112790025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 106-93-4 | C2H4Br2 | 187.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-93-4
Summenformel C2H4Br2
Molekulargewicht (g/mol) 187.86
InChI-Schlüssel PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
PubChem CID 7839
ChEBI CHEBI:28534
IUPAC-Name 1,2-Dibromethan
SMILES C(CBr)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dibromoethane
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 9.0°C to 10.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 2.1730g/mL
Siedepunkt 131.0°C to 132.0°C
Flammpunkt >104°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel BrCH2CH2Br
Brechungsindex 1.5375 to 1.5395
Menge 2.5 L
Beilstein 01,9
Fieser 01,374; 04,126; 05,187; 12,570
Merck Index 15,385
Relative Dichte 2.173
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formelmasse 187.86
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig