Learn More
(1,2-Dibromethyl)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10267220 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10267220 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10267220 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 299305000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1, 2-Dibromoethyl)benzene
Namenshinweis 97%
CAS 93-52-7
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 68.0°C to 73.0°C
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.74g/mL
Siedepunkt 139.0°C to 141.0°C (15.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C8H8Br2
MDL-Nummer MFCD00000138
Menge 500 g
Beilstein 05, 356
Synonym 1,2-dibromoethyl benzene, dowspray 9, 1,2-dibromo-1-phenylethane, 1,2-dibromo phenyl ethane, benzene, 1,2-dibromoethyl, 1,2-dibromo-2-phenylethane, vic-styrene dibromide, alpha,beta-dibromoethylbenzene, ccris 2090, .alpha.,.beta.-dibromoethylbenzene
InChI-Schlüssel SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CBr)Br
IUPAC-Name 1,2-Dibromethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 263.95
PubChem CID 7145
Formelmasse 263.95
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver