Learn More
1,2-Dibrompropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496156
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11496156 100 g 100 Gramm
11406166 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11496156
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22994.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
1,2-Dibromopropane was used to study the effect of reductant concentration, reductant contact time and suspension pH on reductive dechlorination of carbon tetrachloride by soil manipulated with Fe(II) and HS-. It was used as internal standard during the determination of nitrogenous disinfection byproduct trichloronitromethane by gas chromatography mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Dibrompropan wurde verwendet, um die Wirkung von Reduktionsmittelkonzentration, Reduktionsmittel-Kontaktzeit und Suspension-pH-Wert auf die reduktive Dechlorierung von Kohlenstofftetrachlorid durch mit Fe(II) und HS manipulierte Böden zu untersuchen. Wurde als interner Standard bei der Bestimmung des nitrogenen Desinfektions-Nebenprodukts Trichlornitromethan durch Gaschromatographie-Massenspektrometrie verwendet.
Löslichkeit
(Leicht) löslich in Wasser, Ether und Alkohol.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-75-1
Summenformel C3H6Br2
Molekulargewicht (g/mol) 201.889
MDL-Nummer MFCD00000148
InChI-Schlüssel XFNJYAKDBJUJAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylene dibromide, propane, 1,2-dibromo, propylene bromide, 2,3-dibromopropane, ccris 6710, ch2brchbrch3, propane, 1,2-dibromo-, r, propane, 1,2-dibromo-, s, 1,2 dibromopropane, 1,2-dibromo-propane
PubChem CID 6553
IUPAC-Name 1,2-Dibrompropan
SMILES CC(CBr)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dibromopropane
Schmelzpunkt -55°C
Dichte 1.932
Siedepunkt 140°C to 142°C
Flammpunkt 35°C (95°F)
Brechungsindex 1.52
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1718884
Merck Index 14,7853
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (slightly),ether,and alcohol.
Formelmasse 201.9
Reinheit (%) 98%