Learn More
1,2-Dichlor-4-Nitrobenzol, 99 %
Artikelnummer. 11443324
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443324 250 g 250 Gramm
11433324 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443324 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10620.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-54-7
Summenformel C6H3Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 192.00
MDL-Nummer MFCD00007207
InChI-Schlüssel NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichloronitrobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-nitro, dcnb, 1-nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlornitrobenzen, unii-ijt74ji7fs, ccris 3097, 1,2-dichloro-4-nitro-benzene, 3,4-dichlornitrobenzen czech, 3,4-dichloronitrobenzen czech
PubChem CID 7443
IUPAC-Name 1,2-Dichloro-4-Nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichloro-4-nitrobenzene
Schmelzpunkt 39°C to 43°C
Siedepunkt 255°C to 256°C
Flammpunkt 123°C (253°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1818163
Formelmasse 192
Reinheit (%) 99%