Learn More
1,2-Dichlor-4-nitrobenzol, TRC
Artikelnummer. 30383778
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30383778 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383778 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43553510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichloronitrobenzene
CAS 99-54-7
Summenformel C6 H3 Cl2 N O2
Menge 10 g
Synonym 1,2-Dichloro-4-nitrobenzene, 1-Nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-Dichloronitrobenzene, DCNB, NSC 6295, NSC 99806
InChI-Formel InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC-Name 1,2-Dichloro-4-Nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 192
Formelmasse 190.9541