Learn More
1,2-Dichlorbenzol-1,2,3,4,5,6-13C6, TRC
Artikelnummer. 30364783
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30364783 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30364783 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC2922311MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-dichlorobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6
CAS 2483735-40-4
Summenformel 13C6H4Cl2
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMILES Cl[13C]1=[13C]([13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1)Cl
IUPAC-Name 1,2-Dichlorbenzol-1,2,3,4,5,6-13C6
Molekulargewicht (g/mol) 152.95
Formelmasse 151.99