Learn More
1,2-Dichlorobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11401578
Change view
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Unit Size:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11401578 2500 g 2500 Gramm
11491568 500 g 500 Gramm
11411578 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11401578 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13881.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 146.998 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
1,2-Dichlorbenzol wird häufig als Vorläufer zur Herstellung von 1,2-Dichlor-4-nitrobenzol, das ein Zwischenprodukt bei der Synthese von Agrochemikalien ist, verwendet. Es dient als Lösungsmittel für Fullerene. Es wird auch zum Enthärten und Entfernen von Kontamination auf Kohlenstoffbasis auf Metalloberflächen verwendet. Es wird weiterhin als Konservierungsmittel für Lebensmittel, Motorölzusatz, Schmiermittel und Farbe verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95-50-1
Summenformel C6H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 146.998
MDL-Nummer MFCD00000535
InChI-Schlüssel RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC-Name 1,2-Dichlorbenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichlorobenzene
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 1.306
Siedepunkt 180°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.551
Menge 2500 g
UN-Nummer UN1591
Beilstein 606078
Merck Index 14,3056
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most of the organic solvents.
Formelmasse 147
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2-Dichlorobenzene
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Dichlorobenzene