Learn More
1,2-Dichlorobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021519
Change view
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11491568 500 g 500 Gramm
11401578 2500 g 2500 Gramm
11411578 10,000 g 10000 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11491568
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13881.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 146.998 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
1,2-Dichlorbenzol wird häufig als Vorläufer zur Herstellung von 1,2-Dichlor-4-nitrobenzol, das ein Zwischenprodukt bei der Synthese von Agrochemikalien ist, verwendet. Es dient als Lösungsmittel für Fullerene. Es wird auch zum Enthärten und Entfernen von Kontamination auf Kohlenstoffbasis auf Metalloberflächen verwendet. Es wird weiterhin als Konservierungsmittel für Lebensmittel, Motorölzusatz, Schmiermittel und Farbe verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-50-1
Summenformel C6H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 146.998
MDL-Nummer MFCD00000535
InChI-Schlüssel RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC-Name 1,2-Dichlorbenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Spécification
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichlorobenzene
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 1.306
Siedepunkt 180°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.551
Menge 500 g
UN-Nummer UN1591
Beilstein 606078
Merck Index 14,3056
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most of the organic solvents.
Formelmasse 147
Reinheit (%) 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dichlorobenzene
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Conseils de prudence
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Enthält: o-Dichlorobenzene
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.