Learn More
1,2-Dichlorbenzol-d4, für die NMR-Spektroskopie, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16328206 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16328206 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16328206 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 464060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00 €
    103.00 € / 1 Milliliter
    Sparen 10.00 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichlorobenzene-d4
Dichte 1,3400 g/mL
Flammpunkt 65 °C
Brechungsindex 1,5509
Relative Dichte 1,34
Menge 1 ml
CAS 2199-69-1
Summenformel C6H4Cl2
Strukturformel C6D4Cl2
MDL-Nummer MFCD00037106
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 0.13 g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents, miscible with alcohol, ether and benzene
InChI-Schlüssel RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H]
IUPAC-Name dichloro(²H₄)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 151.02
Formelmasse 151.04
Güte NMR