Learn More
1,2-Dichlorbenzol-d4 (Reagenzqualität), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Dichlorobenzene D4 |
| CAS | 2199-69-1 |
| Summenformel | C6 2H4 Cl2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dichloro-, Benzene-1,2,3,4-d4, dichloro- (7 CI), 5,6-Dichlorobenzene-1,2,3,4-d4, 1,2-Dichlorobenzene-d4, 1,2-Dichlorotetradeuterobenzene, o-Dichlorobenzene-d4, 1,2-Dichlorobenzene D4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Cl)c(Cl)c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,2-Dichlor-3,4,5,6-Tetradeuteriobenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.03 |
| Formelmasse | 149,9941 g/mol |
| Mehr anzeigen |