Learn More
1,2-Dichlorethan, ≥ 99,0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15663600
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15663600 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15663600 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 319929500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
ACS-Reagenz, ≥99.0 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichlorethan
Schmelzpunkt -35 °C
CAS 107-06-2
Dichte 1.256 g/ml bei 25 °C
Menge 500 ml
Explosionsgrenze 0.156
Flammpunkt 13 °C (55.4 °F)
Zündpunkt 775 °F
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2H4Cl2
Strukturformel ClCH2CH2Cl
Dampfdruck 87 mmHg (25 °C)
MDL-Nummer MFCD00000963
UN-Nummer UN1184
Beilstein 605264
Synonym Ethylendichlorid, Ethylenchlorid, Ethan, 1,2-Dichloro, Dutch-Liquid, Holländisches Öl, Ethan-Dichlorid, Glycoldichlorid, Dichloro-1,2-Ethan, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
Siedepunkt 83 °C
InChI-Schlüssel WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCCl
IUPAC-Name 1,2-Dichlorethan
Molekulargewicht (g/mol) 98.95
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
Formelmasse 98.96 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Güte ACS-Reagenz