Learn More
1,2-Dichlorethan, ≥99 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10614842 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10614842 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10184130 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10309093 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10614842 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 167760025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-06-2
Summenformel C2H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 98.95
MDL-Nummer MFCD00000963
InChI-Schlüssel WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC-Name 1,2-Dichlorethan
SMILES ClCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichloroethane
Schmelzpunkt -35.0°C
Namenshinweis 99+%
Extinktion 0.01 max. at 300nm, 0.15 max. at 250nm, 1 max. at 230nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.2500g/mL
Menge 2.5 L
Flammpunkt 13°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4440 to 1.4460
Rückstand nach Verdampfung 0.002% max.
Prozentgehaltsbereich 99+%
Relative Dichte 1.25
Strukturformel ClCH2CH2Cl
Viskosität 0.8 mPa.s (20°C)
Wasser 0.03% max.
Beilstein 01, 84
Merck Index 15, 3851
Siedepunkt 81.0°C to 85.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formelmasse 98.96
Reinheit (%) ≥99%
Güte Spektroskopie