Learn More
1,2-Dichlorethan-d4, 99 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379967
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
5 x 1g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11379967 5g 5 Gramm
11369967 1 g 1 Gramm
11386069 5 x 1g -
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11379967
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042281.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 17060-07-0 | C2H4Cl2 | 102.978 g/mol
1,2-Dichloroethane-d4 is widely used as a solvent for NMR analysis, and in the synthesis of poly(ethylene-d4 oxide) as a chain termination reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17060-07-0
Summenformel C2H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 102.978
MDL-Nummer MFCD00037531
InChI-Schlüssel WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N
Synonym 1,2-dichloroethane-d4, 1,2-dichloroethane d4, ethylene-d4 dichloride, dichloro 2 h? ethane, 1,2-dichloroethane-d4, 99 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4 98.0 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4, analytical standard, 1,2-dichloroethane d4 2000 ng/microl in methanol
PubChem CID 12197860
IUPAC-Name 1,2-Dichlor-1,1,2,2-Tetradeuterioethan
SMILES C(CCl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichloroethane-d4
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,307 g/mL
Flammpunkt 15 °C (60 °F)
Brechungsindex 1,443
Menge 5g
Schmelzpunkt -35 °C
Siedepunkt 83 °C
UN-Nummer UN1184
Löslichkeitsinformationen Partially miscible with water.
Formelmasse 102.99
Reinheit (%) 99%