missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Dichloroethanolacetat, TRC

Artikelnummer. 30386962
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30386962 2.5 g
30386706 1 g
30380606 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30386962 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4346152.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 10140-87-1
Summenformel C4H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 157
Synonym 1,2-Dichloroethyl Acetate
IUPAC-Name 1,2-Dichlorethylacetat
SMILES CC(=O)OC(Cl)CCl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,2-Dichloroethanol Acetate
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6Cl2O2/c1-3(7)8-4(6)2-5/h4H,2H2,1H3
Formelmasse 155.9745
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.