Learn More
1,2-Dichlorpropan, 98%, rein
Artikelnummer. 10740975 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Milliliter
50 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10740975 1 L Glasflasche 1 Liter
10162520 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10274280 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10137903 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10740975 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 113670010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.00 €
    326.00 € / 1 Liter
    Sparen 29.00 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 78-87-5 | C3H6Cl2 | 112,98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-87-5
Summenformel C3H6Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 112.98
MDL-Nummer MFCD00000868
InChI-Schlüssel KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene dichloride, propane, 1,2-dichloro, propylene chloride, dwuchloropropan, bichlorure de propylene, rcra waste number u083, caswell no. 324, dwuchloropropan polish, alpha,beta-dichloropropane, ccris 951
PubChem CID 6564
ChEBI CHEBI:82163
IUPAC-Name 1,2-Dichlorpropan
SMILES CC(Cl)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Dichloropropane
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -100.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1560g/mL
Siedepunkt 95.0°C to 96.0°C
Flammpunkt 15°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(Cl)CH2Cl
Brechungsindex 1.4380 to 1.4400
Menge 1 L
Beilstein 01, 105
Merck Index 15, 7967
Relative Dichte 1.156
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 112.99
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke