Learn More
1,2-Dichlorpropan, TRC
Artikelnummer. 30135213
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135213 100 g 100 Gramm
30010591 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30135213 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD434520100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-87-5
Summenformel C3 H6 Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 112.99
Synonym 1,2-Dichloropropane, 1,2-DCP, NSC 1237, Propylene chloride, Propylene dichloride, R 270da
IUPAC-Name 1,2-Dichlorpropan
SMILES CC(Cl)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichloropropane
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
Formelmasse 111.9847