Learn More
1,2-Diethylbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11359515 2 g 2 Gramm
11369515 10 g 10 Gramm
11379515 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359515 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18775.04
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 135-01-3 | C10H14 | 134.222 g/mol
1,2-Diethylbenzene is used as an intermediate and a building block in organic synthesis. 1,2-Diethylbenzene is used as one of the chemical composition of essential oils from flower and leaf of korean mint.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Diethylbenzol wird als Zwischenprodukt und Baustein in der organischen Synthese verwendet. 1,2-Diethylbenzol ist in ätherischen Ölen aus Blüte und Blatt der koreanischen Minze enthalten.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Benzol und Tetrachlorkohlenstoff. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-01-3
Summenformel C10H14
Molekulargewicht (g/mol) 134.222
MDL-Nummer MFCD00009258
InChI-Schlüssel KVNYFPKFSJIPBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-diethylbenzene, benzene, 1,2-diethyl, benzene, diethyl, benzene, o-diethyl, diethylbenzol, unii-25hox6t1lu, 25hox6t1lu, diethylbenzenes mixed isomer, dsstox_cid_7866, dsstox_rid_78595
PubChem CID 8657
IUPAC-Name 1,2-Diethylbenzol
SMILES CCC1=CC=CC=C1CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Diethylbenzene
Schmelzpunkt -31°C
Dichte 0.88
Siedepunkt 183°C
Flammpunkt 55°C (131°F)
Brechungsindex 1.505
Menge 2 g
UN-Nummer UN2049
Beilstein 1904392
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,benzene and carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formelmasse 134.22
Reinheit (%) 97%