Learn More
1,2-Difluor-4-Nitrobenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428913 50 g 50 Gramm
11418913 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11428913 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11060.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 369-34-6 | C6H3F2NO2 | 159.092 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 369-34-6
Summenformel C6H3F2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 159.092
MDL-Nummer MFCD00007198
InChI-Schlüssel RUBQQRMAWLSCCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluoronitrobenzene, benzene, 1,2-difluoro-4-nitro, 1-nitro-3,4-difluorobenzene, 1,2-difluoro-4-nitro-benzene, 3,4-difluoro nitrobenzene, pubchem2290, 3,4-difluornitrobenzene, 3.4-difluoronitrobenzene, 3, 4-difluoronitrobenzene, 3,4-difluoro-nitrobenzene
PubChem CID 123053
IUPAC-Name 1,2-Difluor-4-Nitrobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Dichte 1.441
Siedepunkt 76°C to 80°C (8 mmHg)
Flammpunkt 80°C (176°F)
Brechungsindex 1.508
Menge 50 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1944996
Formelmasse 159.09
Reinheit (%) ≥98%