Learn More
1,2-Difluorbenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Difluorobenzene |
| CAS | 367-11-3 |
| Summenformel | C6 H4 F2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | NSC 10275, o-Difluorobenzene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4F2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccccc1F |
| IUPAC-Name | 1,2-Difluorbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 114.093 |
| Formelmasse | 114.0281 |