Learn More
1,2-Diformylhydrazin, TRC
Artikelnummer. 30384012
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30384012 100 g
30379620 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30384012 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD447320100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-36-4
Summenformel C2H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.07
Synonym 1,2-Hydrazinedicarboxaldehyde, Bicarbamaldehyde, Diformohydrazide, Diformylhydrazide, Diformylhydrazine, N,N'-Diformylhydrazine, NSC 54729, s-Diformohydrazide, s-Diformylhydrazine
SMILES O=CNNC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Diformylhydrazine
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H4N2O2/c5-1-3-4-2-6/h1-2H,(H,3,5)(H,4,6)