missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2-Dihydrofluticasonpropionat, TRC

Artikelnummer. 30011135
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011135 100 mg 100 Milligramm
30006814 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011135 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD449635100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 105613-90-9
Summenformel C25 H33 F3 O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 502.59
Synonym Androst-4-ene-17-carbothioic acid, 6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy)-, S-(fluoromethyl) ester, (6α,11β,16α,17α)-, Fluticasone Propionate Imp. E (EP), 1,2-dihydro fluticasone propionate, GR 51610X, unidentified impurity with RRT 1.23, disulphide dipropionate dithioketone (GR 247095X), dithio (GR 269949X)
IUPAC-Name [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-Difluor-17-(Fluoromethylsulfanylcarbonyl)-11-Hydroxy-10,13,16-Trimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-Decahydrocyclopenta[a]Phenanthren-17-yl] Propranat.
SMILES CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,2-Dihydro Fluticasone Propionate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H33F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h9,13,15-16,18-19,30H,5-8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
Formelmasse 502.2001
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.