Learn More
1,2-Dihydroxynaphthalene, TRC
Artikelnummer. 30386695
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30386695 500 mg 500 Milligramm
30374454 50 mg -
30379937 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386695 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD454168500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 574-00-5
Summenformel C10H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
Synonym 1,2-Naphthalenediol, 1,2-Naphthoquinol, 1-Hydroxy-2-naphthol, NSC 401609
SMILES Oc1ccc2ccccc2c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dihydroxynaphthalene
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6,11-12H
Formelmasse 160.0524